Drukuj
β-Cyklodekstryna
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
J63161.14 J63161.22
J63161.14EA 309 PLN
J63161.14 J63161.22
β-Cyklodekstryna
β-Cyklodekstryna
Use to solubilize non-polar compounds such a fatty acids, lipids and cholesterol. Reported useful for the selective precipitation of enantiomeric, positional or structural isomers
Use to solubilize non-polar compounds such a fatty acids, lipids and cholesterol. Reported useful for the selective precipitation of enantiomeric, positional or structural isomers
Formuła: C₄₂H₇₀O₃₅
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078139
Numer CAS: 7585-39-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-493-2
Klasyfikacja Merck : 14,2718