α-Cyklodekstryna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97+%
CAS No.: 10016-20-3
Molecular Formula: C36H60O30
Formula Weight: 972.84
Physical Form: Powder
Appearance: White
Solubility: Soluble in water at 1%(w/v)
Merck Reference: 14,2718
Optical Rotation: +136° (c=10 in water)
MDL No.: MFCD00078207
Useful for selective precipitation of enantiomeric, positional or structural isomers
Formuła:
C₃₆H₆₀O₃₀ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078207 Numer CAS: 10016-20-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-007-4 Klasyfikacja Merck : 14,2718 |