Chlorek manganu(II) 1 M in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Manganese dichloride
J63150.AD
J63150.AE
J63150.ADEA
460
PLN
J63150.AD
J63150.AE
Chlorek manganu(II) 1 M in aqueous solution
Chlorek manganu(II)
CAS No.: 7773-01-5
Molecular Formula: Cl2Mn
Formula Weight: 125.84
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Formuła:
MnCl₂ MW: 125.84 g/mol Temp. Wrzenia: 1190 Temp. topnienia: 650 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011114 Numer CAS: 7773-01-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-869-6 Klasyfikacja Merck : 12,05768 |