Drukuj
Chlorowodór 1 N in diethyl ether, AcroSeal®, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
368461000 368468000
368461000.EA 582 PLN
368461000. 368468000.
Chlorowodór 1 N in diethyl ether, AcroSeal®, pure
Chlorowodór
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Gęstość: 0.74 g/cm³
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 2924
ADR: 3 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.95 to 1.10 N