Drukuj
Merkaptooctan sodu (Tioglikolan sodu) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Thioglycolic Acid, Thioglycolic Acid Sodium Salt, Mercaptoacetic acid, sodium salt
J60290.14 J60290.22 J60290.A1
J60290.14EA 288 PLN
J60290.14 J60290.22 J60290.A1
Merkaptooctan sodu (Tioglikolan sodu) ≥98%
Merkaptooctan sodu (Tioglikolan sodu)
Formuła: HSCH₂COONa
MW: 114.1 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00043386
Numer CAS: 367-51-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-696-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,8692