Benzoesan denatonium
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N-Benzyl-2-((2,6-dimethylphenyl)amino)-N,N-diethyl-2-oxoethanaminium benzoate
J61048.03
J61048.06
J61048.14
J61048.03EA
331
PLN
J61048.03
J61048.06
J61048.14
Benzoesan denatonium
Benzoesan denatonium
CAS No.: 3734-33-6
Molecular Formula: C21H29N2O.C7H5O2
Formula Weight: 446.59
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 164-169°
Beilstein Reference: 8179408
Merck Reference: 14,2891
MDL No.: MFCD00031578
The bitterest compound known
Formuła:
C₂₈H₃₄N₂O₃ MW: 446.59 g/mol Temp. topnienia: 164…169 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00031578 Numer CAS: 3734-33-6 Numer WE (dawny EINECS): 223-095-2 |