tlenek cynku (II), NanoArc® ZN-0605
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45849.22
45849.36
45849.22EA
246
PLN
45849.22
45849.36
tlenek cynku (II), NanoArc® ZN-0605
Zinc oxide
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: OZn
Formula Weight: 81.37
Physical Form: 40-100nm APS Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,10147
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011300
Formuła:
ZnO Temp. topnienia: 1975 °C Gęstość: 5,61 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011300 Numer CAS: 1314-13-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-222-5 Jednostka: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119463881-32 Klasyfikacja Merck : 14,10147 |