Drukuj
chlorek magnezu, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
223211000 223210010 223210025 223210250
ACRO223211000EA 252 PLN
ACRO223211000 ACRO223210010 ACRO223210025 ACRO223210250
chlorek magnezu, czysty
chlorek magnezu
Formuła: MgCl₂
Temp. Wrzenia: 1412 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 708 °C
Gęstość: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011106
Numer CAS: 7786-30-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6
Klasyfikacja Merck : 13,05684
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder (May contain grey to black particles)
Titration Complexometric ≥98.0 % (on dry substance)
Water ≤3 % (K.F.)