Drukuj
siarczan (IV) sodu, anhydrous 98,0 Iodometry, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
3922-01EA 468 PLN
3922-01 3922-05 3922-07
siarczan (IV) sodu, anhydrous 98,0 Iodometry, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
siarczan (IV) sodu
Formuła: Na₂SO₃
MW: 126.04 g/mol
Temp. topnienia: > 500 °C
Gęstość: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003503
Numer CAS: 7757-83-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Klasyfikacja Merck : 13,08757
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (Na₂SO₃) (by iodometry) ≥98.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Free Acid Passes Test
Titrable Free Base (meq/g) ≤0.03
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs