Drukuj
Woda endotoxin-free
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J65589.AP J65589.K2
J65589.APEA 498 PLN
J65589.AP J65589.K2
Woda endotoxin-free
Woda
Formuła: H₂O
Temp. Wrzenia: 100 °C
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1,00
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Klasyfikacja Merck : 14,10039