Weglan sodu, granulki, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Uwaga
|
3604-01EA
691
PLN
3604-01
3604-05
3604-07
Weglan sodu, granulki, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Weglan sodu
Formuła:
Na₂CO₃ Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 854 °C Gęstość: 2,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003494 Numer CAS: 497-19-8 Numer WE (dawny EINECS): 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Klasyfikacja Merck : 14,08596 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (Na₂CO₃) (dried basis)(by acidimetry) | ≥99.5 % |
Insoluble Matter | ≤0.01 % |
Loss on Heating at 285°C | ≤1.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Phosphate (PO₄) | ≤0.001 % |
Silica (SiO₂) | ≤0.005 % |
Sulfur Compounds (as SO₄) | ≤0.003 % |
Calcium (Ca) | ≤0.03 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.005 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |