Vitamin A palmitate, 1.7 MIU/g
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
CAS No.: 79-81-2
Molecular Formula: C36H60O2
Formula Weight: 524.87
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Low melting solid
Appearance: Yellow to orange
Melting Point: 28-29°
Beilstein Reference: 1917366
Merck Reference: 14,10013
MDL No.: MFCD00019414
Formuła:
C₃₆H₆₀O₂ Temp. topnienia: 28…29 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00019414 Numer CAS: 79-81-2 Numer WE (dawny EINECS): 201-228-5 Klasyfikacja Merck : 14,10013 |