Drukuj
Kwas 8-anilino-1-naftalenosulfonowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
J65332.06 J65332.14 J65332.22
J65332.06EA 351 PLN
J65332.06 J65332.14 J65332.22
Kwas 8-anilino-1-naftalenosulfonowy 95%
Kwas 8-anilino-1-naftalenosulfonowy
Formuła: C₁₆H₁₃NO₃S
MW: 299.35 g/mol
Temp. topnienia: 215…217 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003998
Numer CAS: 82-76-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-438-7
Klasyfikacja Merck : 14,661