Drukuj
Lignokaina hydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
J63035.06 J63035.14
J63035.06EA 299 PLN
J63035.06 J63035.14
Lignokaina hydrat ≥98%
Lignokaina hydrat
Formuła: C₁₄H₂₃ClN₂O·1H₂O
Temp. topnienia: 75…79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150329
Numer CAS: 6108-05-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 14,5482