Drukuj
siarczan amonu 0.5 mol/l in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
Synonim: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
801397203.0500 801397203.1000 801397203.0250
CHMP801397203.0500EA 63.5 PLN
CHMP801397203.0500 CHMP801397203.1000 CHMP801397203.0250
siarczan amonu 0.5 mol/l in aqueous solution volumetric solution
siarczan amonu
Formuła: (NH₄)₂SO₄
MW: 132.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003391
Numer CAS: 7783-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-984-1
Klasyfikacja Merck : 13,00559