Drukuj
8-Amino-2-naphthalenesulphonic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
J65304.14 J65304.22
J65304.14EA 568 PLN
J65304.14 J65304.22
8-Amino-2-naphthalenesulphonic acid 95%
8-Amino-2-naphthalenesulphonic acid
Formuła: C₁₀H₉NO₃S
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004032
Numer CAS: 119-28-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-311-4
Jednostka: 2585
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 142,351