Fenol 99% Unstabilised, ultrapure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hydroksybenzen
J64011.22
J64011.36
J64011.22EA
368
PLN
J64011.22
J64011.36
Fenol 99% Unstabilised, ultrapure
Fenol
Purity: 99%
CAS No.: 108-95-2
Molecular Formula: C6H5OH
Formula Weight: 94.11
Flash Point: 79°(175°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.071
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Odour: Sweet
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 181°
Beilstein Reference: 969616
Merck Reference: 14,7241
UN No.: 1671
MDL No.: MFCD00002143
Formuła:
C₆H₅OH MW: 94.11 g/mol Temp. Wrzenia: 181 °C Temp. topnienia: 40…43 °C Gęstość: 1.071 Temp. Zapłonu: 79 °C (175 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002143 Numer CAS: 108-95-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7 Jednostka: 1671 ADR: 6.1 II REACH: 01-2119471329-32 Klasyfikacja Merck : 14,7241 |