Kwas mykofenolowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 24280-93-1
Molecular Formula: C17H20O6
Formula Weight: 320.34
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Melting Point: 139-141°
Solubility: Soluble in methanol at 50mg/ml
Beilstein Reference: 1295848
Merck Reference: 14,6327
MDL No.: MFCD00036814
Immunosupressant agent. Blocks inosine monophosphate dehydrogenase in the guanosine monophosphate pathway
Formuła:
C₁₇H₂₀O₆ Temp. topnienia: 139…141 °C Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00036814 Numer CAS: 24280-93-1 Numer WE (dawny EINECS): 246-119-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,6327 |