L-Treonina cell culture reagent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J63709.30
J63709.A1
J63709.30EA
560
PLN
J63709.30
J63709.A1
L-Treonina cell culture reagent
L-Treonina
CAS No.: 72-19-5
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 256° dec.
Beilstein Reference: 1721646
Merck Reference: 14,9380
MDL No.: MFCD00064270
Formuła:
C₄H₉NO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064270 Numer CAS: 72-19-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-774-1 Klasyfikacja Merck : 14,9380 |