Drukuj
siarczan dodecylu sodu 97% do elektroforezy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
J64241.14 J64241.22 J64241.36
J64241.14EA 307 PLN
J64241.14 J64241.22 J64241.36
siarczan dodecylu sodu 97% do elektroforezy
siarczan dodecylu sodu
Purity: 98%
CAS No.: 151-21-3
Molecular Formula: C12H25NaO4S
Formula Weight: 288.38
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 206°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3599286
Merck Reference: 14,8636
UN No.: 2926
MDL No.: MFCD00036175
Formuła: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Temp. topnienia: ∼206 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036175
Numer CAS: 151-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-788-1
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 14,8636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM