gliceryna ≥99.5%, Ultrapure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.5+%
CAS No.: 56-81-5
Molecular Formula: C3H8O3
Formula Weight: 92.09
Flash Point: 160°(320°F)
Physical Form: Viscous liquid
Density: 1.260
Refractive Index: 1.4740
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: 18°
Boiling Point: 182°/20mm
Solubility: Miscible with water
Beilstein Reference: 635685
Merck Reference: 14,4484
MDL No.: MFCD00004722
Formuła:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Temp. Wrzenia: 182 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 18 °C Gęstość: 1,260 Temp. Zapłonu: 160 °C (320 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004722 Numer CAS: 56-81-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-289-5 Klasyfikacja Merck : 14,4484 |