kwas cytrynowy ≥99.5% do elektroforezy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
J64322.22
J64322.36
J64322.A3
J64322.22EA
212
PLN
J64322.22
J64322.36
J64322.A3
kwas cytrynowy ≥99.5% do elektroforezy
kwas cytrynowy
Purity: 99.5+%
CAS No.: 77-92-9
Molecular Formula: C6H8O7
Formula Weight: 192.13
Physical Form: Powder
Density: 1.665
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 1,6
Melting Point: 153-154°
Beilstein Reference: 782061
Merck Reference: 14,2326
MDL No.: MFCD00011669
Formuła:
HOC(COOH)(CH₂COOH)₂ Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 153…154 °C Gęstość: 1,665 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011669 Numer CAS: 77-92-9 Numer WE (dawny EINECS): 201-069-1 REACH: 01-2119457026-42-0000 Klasyfikacja Merck : 14,2326 |