1,4-Ditioerytrytol 99% do elektroforezy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 6892-68-8
Molecular Formula: C4H10O2S2
Formula Weight: 154.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Odour: Stench
Melting Point: 82-84°
Beilstein Reference: 1719756
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00063750
Formuła:
C₄H₁₀O₂S₂ Temp. Wrzenia: 286 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 82…84 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00063750 Numer CAS: 6892-68-8 Numer WE (dawny EINECS): 229-998-8 Jednostka: 3335 ADR: 9, |