Drukuj
Dexamethasone-21-acetate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
J63691.03 J63691.06
J63691.03EA 1320 PLN
J63691.03 J63691.06
Dexamethasone-21-acetate
Dexamethasone-21-acetate
CAS No.: 1177-87-3 Molecular Formula: C24H31FO6 Formula Weight: 434.50 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 240° Solubility: Soluble at 100 mg/ml in acetone Beilstein Reference: 2342608 Merck Reference: 14,2943 MDL No.: MFCD00027407
Glucocorticoid anti-inflamatory
Formuła: C₂₄H₃₁FO₆
Temp. topnienia: 240 °C
Numer MDL: MFCD00027407
Numer CAS: 1177-87-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-646-8
Klasyfikacja Merck : 14,2943