Daidzeina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 486-66-8
Molecular Formula: C15H10O4
Formula Weight: 254.24
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Melting Point: 328-332° dec.
Beilstein Reference: 231523
Merck Reference: 14,2801
MDL No.: MFCD00016954
Analog of genistein and an agonist at estrogen recpetors
Formuła:
C₁₅H₁₀O₄ Temp. Wrzenia: 513 °C (1013 hPa) |
Numer MDL:
MFCD00016954 Numer CAS: 486-66-8 Numer WE (dawny EINECS): 207-635-4 Klasyfikacja Merck : 14,2801 |