Drukuj
Chlorowodorek benzamidyny hydrat, (H₂O 10-14%) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
J62823.06 J62823.09
J62823.06EA 312 PLN
J62823.06 J62823.09
Chlorowodorek benzamidyny hydrat, (H₂O 10-14%) 99%
Chlorowodorek benzamidyny hydrat
Purity: 99% CAS No.: 206752-36-5 Molecular Formula: C7H8N26.HCl.xH2O Formula Weight: 156.62 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder or beads Melting Point: 80-85° Beilstein Reference: 3594959 MDL No.: MFCD00013025
Reversible inhibitor of trypsin, trypsin-like proteins and serine proteases
Formuła: C₇H₉ClN₂
Temp. topnienia: 80…85 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00066285
Numer CAS: 1670-14-0
Numer WE (dawny EINECS): 216-795-4