chlorek magnezu heksahydrat cell culture reagent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62575.30
J62575.36
J62575.A1
J62575.30EA
483
PLN
J62575.30
J62575.36
J62575.A1
chlorek magnezu heksahydrat cell culture reagent
chlorek magnezu heksahydrat
CAS No.: 7791-18-6
Molecular Formula: MgCl2.6H2O
Formula Weight: 203.30 (95.22anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00149781
Formuła:
MgCl₂·6H₂O Temp. Wrzenia: 1412 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 117 °C Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149781 Numer CAS: 7791-18-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6 Klasyfikacja Merck : 14,5662 |