chlorek magnezu 1 M in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62411.AD
J62411.AE
J62411.ADEA
475
PLN
J62411.AD
J62411.AE
chlorek magnezu 1 M in aqueous solution
chlorek magnezu
CAS No.: 7786-30-3
Molecular Formula: Cl2Mg
Formula Weight: 95.22
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011106
Formuła:
MgCl₂ MW: 95.21 g/mol Temp. Wrzenia: 1412 Temp. topnienia: 715 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011106 Numer CAS: 7786-30-3 Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6 Klasyfikacja Merck : 13,05684 |