Drukuj
chlorek magnezu 1 M in aqueous solution, sterile-filtered
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J61014.XE J61014.AK
J61014.XEEA 619 PLN
J61014.XE J61014.AK
chlorek magnezu 1 M in aqueous solution, sterile-filtered
chlorek magnezu
Formuła: MgCl₂
MW: 95.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 1412
Temp. topnienia: 715
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011106
Numer CAS: 7786-30-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6
Klasyfikacja Merck : 13,05684