Kwas chlorowodorowy 1 N, BAKER ANALYZED® volumetric solution, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Uwaga
|
Synonim:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
Management of Change (MOC) category = NI
5620.9010EA
771
PLN
5620.9010
5620.1000
5620-02
5620-07
Kwas chlorowodorowy 1 N, BAKER ANALYZED® volumetric solution, J.T.Baker®
Kwas chlorowodorowy
Formuła:
HCl Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7 Jednostka: 1789 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | Passes Test |
Appearance (Clear, colorless liquid) | Passes Test |
Normality | 0.995 - 1.005 |
Sulfate (SO₄) | ≤ 1 ppm |
Ammonium (NH₄) | ≤ 3 ppm |
Trace Impurities - Heavy Metals | ≤ 0.5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤ 0.1 ppm |
Appearance | Passes Test |
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material. |