Nadtlenek wodoru 30%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Niebezpieczeństwo
|
2192.0250EA
174
PLN
2192.0250
2192.1000
2192.2500PE
2192-39
Nadtlenek wodoru 30%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Nadtlenek wodoru
Formuła:
H₂O₂ Temp. Wrzenia: ∼107 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: ≤ 0 °C Gęstość: 1,11 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011333 Numer CAS: 7722-84-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0 Jednostka: 2014 ADR: 5.1,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Exceeds ACS Specifications | |
Assay | 30.0 - 32.0 % |
Ammonium (NH4) | max. 5 ppm |
Color (APHA) | max. 10 |
Chloride (Cl) | max. 1 ppm |
Heavy Metals (as Pb) | max. 1 ppm |
Nitrate (NO3) | max. 2 ppm |
Phosphate (PO4) | max. 2 ppm |
Residue after Evaporation | max. 0.002 % |
Sulfate (SO4) | max. 2 ppm |
Titrable Acid (meq/g) | max. 0.0006 |
Trace Impurities (in ppm) | |
Silver (Ag) | max. 0.01 |
Aluminium (Al) | max. 0.05 |
Arsenic (As) | max. 0.05 |
Barium (Ba) | max. 0.02 |
Beryllium (Be) | max. 0.01 |
Calcium (Ca) | max. 0.5 |
Cadmium (Cd) | max. 0.02 |
Cobalt (Co) | max. 0.01 |
Chromium (Cr) | max. 0.1 |
Copper (Cu) | max. 0.01 |
Iron (Fe) | max. 0.1 |
Germanium (Ge) | max. 0.05 |
Potassium (K) | max. 0.1 |
Lithium (Li) | max. 0.01 |
Magnesium (Mg) | max. 0.1 |
Manganese (Mn) | max. 0.01 |
Molybdenum (Mo) | max. 0.02 |
Sodium (Na) | max. 0.5 |
Nickel (Ni) | max. 0.05 |
Lead (Pb) | max. 0.05 |
Strontium (Sr) | max. 0.01 |
Titanium (Ti) | max. 0.1 |
Thallium (Tl) | max. 0.05 |
Vanadium (V) | max. 0.01 |
Zinc (Zn) | max. 0.05 |
Zirconium (Zr) | max. 0.1 |