siarczan dodecylu sodu 20% roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
J63394.AK
J63394.AP
J63394.AKEA
520
PLN
J63394.AK
J63394.AP
siarczan dodecylu sodu 20% roztwór wodny
siarczan dodecylu sodu
CAS No.: 151-21-3
Molecular Formula: C12H25NaO4S
Formula Weight: 288.38
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Formuła:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Gęstość: 1…1,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036175 Numer CAS: 151-21-3 Numer WE (dawny EINECS): 205-788-1 |