Orange G do elektroforezy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62743.14
J62743.22
J62743.A1
J62743.14EA
163
PLN
J62743.14
J62743.22
J62743.A1
Orange G do elektroforezy
Orange G
CAS No.: 1936-15-8
Molecular Formula: C16H10N2Na2O7S
Formula Weight: 452.38
Physical Form: Powder
Appearance: Red to orange
Solubility: Soluble in water or methyl cellosolve. Slightly soluble in ethanol
Beilstein Reference: 4120705
MDL No.: MFCD00012457
Collagen stain for connective tissue
Formuła:
C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂ Temp. topnienia: 141 °C Gęstość: 0,45…0.47 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012457 Numer CAS: 1936-15-8 Numer WE (dawny EINECS): 217-705-6 |