neokuproina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
J63698.06
J63698.14
J63698.06EA
592
PLN
J63698.06
J63698.14
neokuproina ≥98%
neokuproina
Purity: 98%
CAS No.: 484-11-7
Molecular Formula: C14H12N2
Formula Weight: 208.26
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White to pale brown
Melting Point: 159-164°
Solubility: Soluble in methanol
Merck Reference: 14,6449
MDL No.: MFCD00004973
Reagent for the Colourimetric determination of copper
Formuła:
C₁₄H₁₂N₂ MW: 208.26 g/mol Temp. topnienia: 159…164 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004973 Numer CAS: 484-11-7 Numer WE (dawny EINECS): 207-601-9 Klasyfikacja Merck : 13,06477 |