esculina
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside sesquihydrate, Esculin sesquihydrate
J63114.06
J63114.14
J63114.06EA
367
PLN
J63114.06
J63114.14
esculina
esculina
CAS No.: 66778-17-4
Molecular Formula: C15H16O9.1.5H2O
Formula Weight: 367.31 (340.29anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 202-210°
MDL No.: MFCD00149492
A naturally occuring antioxidant
Formuła:
C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O Temp. topnienia: 202…210 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149492 Numer CAS: 66778-17-4 Numer WE (dawny EINECS): 208-517-5 Klasyfikacja Merck : 14,3698 |