Błękit tetranitrotetrazoliowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
TNBT, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[2,5-bis(p-nitrophenyl)-2H-tetrazolium] dichloride
J61080.MC
J61080.03
J61080.MCEA
677
PLN
J61080.MC
J61080.03
Błękit tetranitrotetrazoliowy ≥97%
Błękit tetranitrotetrazoliowy
Purity: 97%
CAS No.: 1184-43-6
Molecular Formula: C40H28Cl2N12O10.2C2H6O
Formula Weight: 999.78
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow
Beilstein Reference: 3897475
MDL No.: MFCD00036338
Redox indicator for enzymes
Formuła:
C₄₀H₂₈Cl₂N₁₂O₁₀ MW: 907.64 g/mol Temp. topnienia: 165 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036338 Numer CAS: 1184-43-6 Numer WE (dawny EINECS): 214-665-1 |