Drukuj
błękit nitrotetrazolinowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
J60230.03 J60230.06
J60230.03EA 804 PLN
J60230.03 J60230.06
błękit nitrotetrazolinowy ≥99%
błękit nitrotetrazolinowy
Purity: 99% CAS No.: 298-83-9 Molecular Formula: C40H30Cl2N10O6 Formula Weight: 817.65 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline powder Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 4115923 MDL No.: MFCD00012159
Intense blue dye used in histochemistry determinations
Formuła: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MW: 817.65 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 190 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012159
Numer CAS: 298-83-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-067-4