kwas alginowy, sól sodowa, viscosity_high
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Alginic acid sodium salt, Algin
J61887.22
J61887.30
J61887.A1
J61887.22EA
538
PLN
J61887.22
J61887.30
J61887.A1
kwas alginowy, sól sodowa, viscosity_high
kwas alginowy, sól sodowa
CAS No.: 9005-38-3
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Merck Reference: 14,241
MDL No.: MFCD00081310
A gelling polysaccharide extracted from giant brown seaweed, useful in viscosity studies
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081310 Numer CAS: 9005-38-3 Klasyfikacja Merck : 14,241 |