L-alanina cell culture reagent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 56-41-7
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 1720248
Merck Reference: 14,204
Optical Rotation: +14° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064410
Formuła:
C₃H₇NO₂ Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064410 Numer CAS: 56-41-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-273-8 Klasyfikacja Merck : 14,204 |