Drukuj
3-Bromo-7-nitroindazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromo-7-nitro-1H-indazole, 3-Bromo-7-nitroindazole
J63480.03 J63480.06
J63480.03EA 738 PLN
J63480.03 J63480.06
3-Bromo-7-nitroindazol ≥98%
3-Bromo-7-nitroindazol
Formuła: C₇H₄BrN₃O₂
Temp. topnienia: 176 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00159910
Numer CAS: 74209-34-0