Czerwień obojętna ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 553-24-2
Molecular Formula: C15H17ClN4
Formula Weight: 288.78
Physical Form: Powder
Appearance: Dark green to black
Melting Point: 290° dec.
Beilstein Reference: 3918740
Merck Reference: 14,6488
MDL No.: MFCD00012651
Nuclear counterstain useful in pH range 6.8 - 8.0
Formuła:
C₁₅H₁₇ClN₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012651 Numer CAS: 553-24-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-035-8 Klasyfikacja Merck : 14,6488 |