2-Amino-2-metylo-1,3-propanodiol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
J63144.14
J63144.22
J63144.30
J63144.14EA
225
PLN
J63144.14
J63144.22
J63144.30
2-Amino-2-metylo-1,3-propanodiol ≥99%
2-Amino-2-metylo-1,3-propanodiol
Purity: 99+%
CAS No.: 115-69-5
Molecular Formula: C4H11NO2
Formula Weight: 105.14
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 100-110°
Boiling Point: 151°/10mm
Beilstein Reference: 635708
Merck Reference: 14,448
MDL No.: MFCD00004678
A useful biological buffer
Formuła:
C₄H₁₁NO₂ Temp. Wrzenia: 151 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 100…110 °C Gęstość: 1,211 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004678 Numer CAS: 115-69-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-100-7 Klasyfikacja Merck : 14,448 |