Dichlorowodorek o-fenylenodiaminy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 1,2-Phenylenediammonium dichloride, 1,2-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,2-Phenylenediamine dihydrochloride
J60354.14
J60354.22
J60354.14EA
577
PLN
J60354.14
J60354.22
Dichlorowodorek o-fenylenodiaminy ≥98%
Dichlorowodorek o-fenylenodiaminy
Purity: 98+%
CAS No.: 615-28-1
Molecular Formula: C6H8N2.2HCl
Formula Weight: 181.07
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Beilstein Reference: 3912045
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012966
A peroxidase substrate for ELISA procedures
Formuła:
C₆H₁₀Cl₂N₂ MW: 181.06 g/mol Temp. topnienia: 205 |
Numer MDL:
MFCD00012966 Numer CAS: 615-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-418-7 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |