Drukuj
kwas 5-hydroksyindolilo-3-octowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 5-Hydroxyindole-3-acetic acid, 2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic acid
J61435.ME J61435.03
J61435.MEEA 654 PLN
J61435.ME J61435.03
kwas 5-hydroksyindolilo-3-octowy ≥98%
kwas 5-hydroksyindolilo-3-octowy
Purity: 98% CAS No.: 54-16-0 Molecular Formula: C10H9NO3 Formula Weight: 191.19 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Off-white to purple Melting Point: 161-164° dec. Beilstein Reference: 168797 MDL No.: MFCD00005639
Metabolite of melatonin
Formuła: C₁₀H₉NO₃
MW: 191.19 g/mol
Temp. topnienia: 161…164 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00005639
Numer CAS: 54-16-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-195-4