L-Lizyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
L(+)-Lizyna, H-Lys-OH
J62225.14
J62225.22
J62225.36
J62225.14EA
705
PLN
J62225.14
J62225.22
J62225.36
L-Lizyna ≥98%
L-Lizyna
Purity: 98%
CAS No.: 56-87-1
Molecular Formula: C6H14N2O2
Formula Weight: 146.19
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 215°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 1722531
Merck Reference: 14,5636
Optical Rotation: +26° (c=2 in 6M HCl)
MDL No.: MFCD00064433
Formuła:
C₆H₁₄N₂O₂ MW: 146.19 g/mol Temp. Wrzenia: 290 Temp. topnienia: 215 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151035 Numer CAS: 56-87-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-294-2 Klasyfikacja Merck : 13,05656 |