Drukuj
L(+)-seryna cell culture reagent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
J62187.09 J62187.22 J62187.36 J62187.A1
J62187.09EA 292 PLN
J62187.09 J62187.22 J62187.36 J62187.A1
L(+)-seryna cell culture reagent
L(+)-seryna
CAS No.: 56-45-1 Molecular Formula: C3H7NO3 Formula Weight: 105.09 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 222° Beilstein Reference: 1721404 Merck Reference: 14,8460 MDL No.: MFCD00064224
Formuła: C₃H₇NO₃
MW: 105.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 259
Temp. topnienia: 222 °C
Gęstość: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064224
Numer CAS: 56-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-274-3
Klasyfikacja Merck : 14,8460