Drukuj
Trisiarczan diindu do syntezy
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43982.0100 8.43982.0025
8.43982.0100EA 2760 PLN
8.43982.0100 8.43982.0025
Trisiarczan diindu do syntezy
Trisiarczan diindu
Formuła: O₁₂In₂S₃
Temp. topnienia: 585 °C
Gęstość: 3,438 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011059
Numer CAS: 13464-82-9
Numer WE (dawny EINECS): 236-689-1
Klasyfikacja Merck : 13,04978
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Molar Mass 517.83 g/mol