Sól sodowa penicyliny G
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
6-(2-Phenylacetamido)penicillanic acid sodium salt, Benzylpenicillin sodium salt, Sodium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
CAS No.: 69-57-8
Molecular Formula: C16H17N2NaO4S
Formula Weight: 356.37
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 3834217
Merck Reference: 14,7094
MDL No.: MFCD00069666
Inhibits bacterial cell wall synthesis
Formuła:
C₁₆H₁₇N₂NaO₄S MW: 356.38 g/mol Temp. topnienia: 255 Gęstość: 1.38 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00069666 Numer CAS: 69-57-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-710-2 |