Drukuj
siarczan (VI) magnezu 1 M roztwór wodny, sterile-filtered
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J61030.XE J61030.AK
J61030.XEEA 578 PLN
J61030.XE J61030.AK
siarczan (VI) magnezu 1 M roztwór wodny, sterile-filtered
siarczan (VI) magnezu
CAS No.: 7487-88-9
Molecular Formula: MgO4S
Formula Weight: 120.37
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011110
Formuła: MgSO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011110
Numer CAS: 7487-88-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM