Drukuj
DL-Cystine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J63564.06 J63564.14 J63564.22
J63564.06EA 380 PLN
J63564.06 J63564.14 J63564.22
DL-Cystine
Formuła: C₆H₁₂N₂O₄S₂
Temp. Wrzenia: 429 °C (1013 hPa)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084652
Numer CAS: 923-32-0
Numer WE (dawny EINECS): 213-094-5
Klasyfikacja Merck : 14,2782